Ether diéthylique ≥99.5% stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol 1 %
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83624.320EA 160 EUR InStock
83624.320
Ether diéthylique ≥99.5% stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3,I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.50 %
Water Max. 0.050 %
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Peroxides Max. 5 ppm
Colour number (Hazen) Max. 10
Transmittance (220 nm) Min. 30.0 %
Transmittance (230 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (250 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (270 nm) Min. 90.0 %
Transmittance (300 nm) Min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité