1,4-Dioxanne ≥99.8% non stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83628.320EA 155 EUR InStock
83628.320
1,4-Dioxanne ≥99.8% non stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 101.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11.8 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.80 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Water Max. 0.0500 %
Transmittance (245 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (270 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (300 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15290 Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité