1-Chlorobutane ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83631.320EA 169 EUR InStock
83631.320
1-Chlorobutane ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
1-Chlorobutane
Formule: CH₃(CH₂)₃Cl
Point d'ébullition: 78.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.8862 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001009
Numéro CAS: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
ONU: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.70 %
Water Max. 0.0100 %
Water (KF) Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (227 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (232 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (250 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15294 Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité