n-Pentane 99, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Pentane
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83632.320EA 165 EUR InStock
83632.320
n-Pentane 99, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.00 %
Water Max. 0.0100 %
Non-volatile residue Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine) (254 nm) Max. 0.001 ppm
Fluorescence (as quinine) (365 nm) Max. 0.001 ppm
Transmittance (200 nm) Min. 10.0 %
Transmittance (210 nm) Min. 40.00 %
Transmittance (215 nm) Min. 70.00 %
Transmittance (222 nm) Min. 90.0 %
Transmittance (240 nm) Min. 98.0 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité