Propanol-1 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83635.320EA 71 EUR InStock
83635.320
Propanol-1 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Propanol-1
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –127 °C
Densité: 0.8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
ONU: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=c8e0be8cca0b6a3e733478c7f66eac782f376115&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.80 %
Acidity Max. 0.0005 %
Alkalinity Max. 0.0002 %
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0010 %
Water Max. 0.0500 %
Transmittance (230 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (240 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (270 nm) 98.0 %
Conforms to BDH 15303 Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité