N,N-Diméthylacétamide ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83636.350EA 180 EUR InStock
83636.350
N,N-Diméthylacétamide ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 166.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.937 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.50 %
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Water Max. 500 ppm
Transmittance (270 nm) Min. 10.0 %
Transmittance (290 nm) Min. 98.0 %
Transmittance (310 nm) Min. 89.00 %
Transmittance (320 nm) Min. 94.0 %
Transmittance (400 nm) Min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité