Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Water, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide

Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

83645.320EA 27.6 EUR InStock
83645.320 83645.290 83645.400
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Water


Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Kamertemperatuur
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colouration Max. 5 APHA
Conductivity (25°C) (at filling) Max. 1 µS/cm
Evaporation residue Max. 1 ppm
Al (Aluminium) Max. 50 ppb
Ca (Calcium) Max. 50 ppb
Fe (Iron) Max. 50 ppb
K (Potassium) Max. 50 ppb
Mg (Magnesium) Max. 50 ppb
Na (Sodium) Max. 100 ppb
Fluorescence (as quinine) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Fluorescence (as quinine) (365/450 nm) Max. 0.5 ppb
Gradient grade (210 nm) Max. 5 mAU
Gradient (220 nm) Max. 2 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (as Reserpine) Max. 2 ppb
MS-APCI+ (as Reserpine) Max. 2 ppb
MS-ESI- (as 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (as 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
Colony count (Ph.Eur.) (at filling) Max. 100 CFU/ml
TOC (at filling) Max. 30 ppb

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..