Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour UHPLC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
Filtré à travers un filtre de 0,1 micron.
83646.290EA 68.18 EUR InStock
83646.290
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour UHPLC-MS
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Clear colorless liquid complying
Color (APHA Pt-Co) max. 5
Residue after evaporation max. 0.7 ppm
Total organic carbon max. 10 ppb
Aluminium (Al) max. 5 ppb
Calcium (Ca) max. 5 ppb
Iron (Fe) max. 5 ppb
Potassium (K) max. 5 ppb
Magnesium (Mg) max. 10 ppb
Sodium (Na) max. 25 ppb
Chloride (Cl) max. 10 ppb
Nitrate (NO3) max. 10 ppb
Phosphate (PO4) max. 10 ppb
Fluorescence 254/450 nm (as Quinine) max. 0.5 ppb
Fluorescence 365/450 nm (as Quinine) max. 0.5 ppb
UHPLC/MS ESI/APCI+ (as Reserpine) max. 2 ppb
UHPLC/MS ESI/APCI- (as Reserpine) max. 10 ppb
PEG Signal-to-noise ratio max. 50
UHPLC-UV Gradient (210 nm) max. 2.0 mAU
UHPLC-UV Gradient (254 nm) max. 0.5 mAU
UV Absorbance 210nm (vs air) max. 0.01 AU
UV Absorbance 220 nm (vs air) max. 0.01 AU
UV Absorbance 230 nm (vs air) max. 0.01 AU
UV Absorbance 240 nm (vs air) max. 0.01 AU
UV Absorbance 254 nm (vs air) max. 0.005 AU
UV Absorbance 260 nm (vs air) max. 0.005 AU
UV Absorbance 280 nm (vs air) max. 0.005 AU
Filtered through 0.1 µm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité