Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour UHPLC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.1 micron filter.
83647.290EA 159 EUR InStock
83647.290
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour UHPLC-MS
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min. 99.9%
Identity (IR) complying
Clear colorless liquid complying
Color (APHA Pt-Co) max. 10
Water(KF) max. 0.01% w/w
Residue after evaporation max. 0.7 ppm
Acidity max 0.001 meq/g
Alkalinity max. 0.0002 meq/g
Aluminium (Al) max. 5 ppb
Calcium (Ca) max. 5 ppb
Iron (Fe) max. 5 ppb
Potassium (K) max. 5 ppb
Magnesium (Mg) max. 5 ppb
Sodium (Na) max. 25 ppb
Fluorescence 254/450 nm (as Quinine) max. 0.3 ppb
Fluorescence 365/450 nm (as Quinine) max. 0.3 ppb
UHPLC/MS ESI/APCI+ (as Reserpine) max. 2 ppb
UHPLC ESI/APCI- (as Reserpine) max. 10 ppb
PEG Signal-to-noise ratio max. 50
UHPLC-UV Gradient (210 nm) max. 1.0 mAU
UHPLC-UV Gradient (254 nm) max. 0.2 mAU
UV Absorbance 190 nm max. 1.00 AU
UV Absorbance 195 nm max. 0.15 AU
UV Absorbance 200 nm max. 0.05 AU
UV Absorbance 205 nm max. 0.04 AU
UV Absorbance 210 nm max. 0.03 AU
UV Absorbance 215 nm max. 0.025 AU
UV Absorbance 220 nm max. 0.015 AU
UV Absorbance 225 nm max. 0.015 AU
UV Absorbance 230 nm max. 0.010 AU
UV Absorbance 240 nm max. 0.005 AU
UV Absorbance 254-400 nm max. 0.005 AU
Filtered through 0.1 µm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité