Cyclohexane ≥99.5%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83658.320EA 151 EUR InStock
83658.320 83658.290 83658.400
Cyclohexane ≥99.5%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.02 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité