Dichlorométhane, anhydre (max. 0,001% H₂O) ≥99.8% stabilisé
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Stabilization: Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene) 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83682.230EA 79.3 EUR InStock
83682.230 83682.290
Dichlorométhane, anhydre (max. 0,001% H₂O) ≥99.8% stabilisé
Dichlorométhane
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité