N,N-Diméthylformamide, deshydraté (max. 0,015% H₂O) ≥99.9% pour la synthèse
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
83691.320EA 58.9 EUR InStock
83691.320
N,N-Diméthylformamide, deshydraté (max. 0,015% H₂O) ≥99.9% pour la synthèse
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60.5 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57.5 °C (DIN 51755) (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.90 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Dimethylamine Max. 10 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 150 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité