Ammoniaque 20%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
83870.270EA 101 EUR InStock
83870.270
Ammoniaque 20%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Densité: 0.923 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 20 - 22 %
Colouration Max. 10 APHA
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.01 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
Ag (Silver) Max. 0.5 ppb
Al (Aluminium) Max. 1 ppb
As (Arsenic) Max. 1 ppb
Au (Gold) Max. 0.5 ppb
Ba (Barium) Max. 0.1 ppb
Be (Beryllium) Max. 0.1 ppb
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppb
Ca (Calcium) Max. 1 ppb
Cd (Cadmium) Max. 0.5 ppb
Ce (Cerium) Max. 0.1 ppb
Co (Cobalt) Max. 0.5 ppb
Cr (Chromium) Max. 0.5 ppb
Cs (Cesium) Max. 0.1 ppb
Cu (Copper) Max. 0.5 ppb
Dy (Dysprosium) Max. 0.100 ppb
Er (Erbium) Max. 0.100 ppb
Eu (Europium) Max. 0.1 ppb
Fe (Iron) Max. 1 ppb
Ga (Gallium) Max. 0.1 ppb
Gd (Gadolinium) Max. 0.1 ppb
Ge (Germanium) Max. 0.1 ppb
Hg (Mercury) Max. 0.2 ppb
Ho (Holmium) Max. 0.1 ppb
In (Indium) Max. 0.1 ppb
K (Potassium) Max. 1 ppb
La (Lanthanum) Max. 0.1 ppb
Li (Lithium) Max. 0.1 ppb
Lu (Lutetium) Max. 0.1 ppb
Mg (Magnesium) Max. 1 ppb
Mn (Manganese) Max. 0.5 ppb
Mo (Molybdenum) Max. 0.5 ppb
Na (Sodium) Max. 1 ppb
Nb (Niobium) Max. 0.1 ppb
Nd (Neodymium) Max. 0.1 ppb
Ni (Nickel) Max. 0.5 ppb
Pb (Lead) Max. 0.1 ppb
Pr (Praseodymium) Max. 0.1 ppb
Rb (Rubidium) Max. 0.1 ppb
Rh (Rhodium) Max. 0.5 ppb
Sb (Antimony) Max. 0.5 ppb
Sc (Scandium) Max. 0.1 ppb
Se (Selenium) Max. 1 ppb
Sm (Samarium) Max. 0.1 ppb
Sn (Tin) Max. 0.5 ppb
Sr (Strontium) Max. 0.100 ppb
Tb (Terbium) Max. 0.100 ppb
Te (Tellurium) Max. 0.100 ppb
Th (Thorium) Max. 0.100 ppb
Ti (Titanium) Max. 0.500 ppb
Tl (Tallio) Max. 0,100 ppb
Tm (Thulium) Max. 0.100 ppb
U (Uranium) Max. 0.100 ppb
V (Vanadium) Max. 0.500 ppb
W (Tungsten) Max. 0.100 ppb
Y (Yttrium) Max. 0.100 ppb
Yb (Ytterbium) Max. 0.100 ppb
Zn (Zinc) Max. 0.500 ppb
Zr (Zirconium) Max. 0.100 ppb
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité