Acide fluorhydrique 47%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
83873.260EA 133 EUR InStock
83873.260
Acide fluorhydrique 47%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Acide fluorhydrique
Formule: HF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
ONU: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 47 - 51 %
Colouration Max. 10 APHA
Cl (Chloride) Max. 4 ppm
SiF6 (Hexafluorosilicate) Min. 20 ppm
Total P (Phosphorus) Max. 0.05 ppm
Total S (Sulphur) Max. 0.1 ppm
Ag (Silver) Max. 0.5 ppb
Al (Aluminium) Max. 1 ppb
As (Arsenic) Max. 0.5 ppb
Au (Gold) Max. 0.20 ppb
B (Boron) Max. 1 ppb
Ba (Barium) Max. 0.1 ppb
Be (Beryllium) Max. 0.1 ppb
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppb
Ca (Calcium) Max. 1 ppb
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppb
Ce (Cerium) Max. 0.1 ppb
Co (Cobalt) Max. 0.1 ppb
Cr (Chromium) Max. 1 ppb
Cs (Cesium) Max. 0.1 ppb
Cu (Copper) Max. 0.5 ppb
Dy (Dysprosium) Max. 0.1 ppb
Er (Erbium) Max. 0.1 ppb
Eu (Europium) Max. 0.1 ppb
Fe (Iron) Max. 1 ppb
Ga (Gallium) Max. 0.1 ppb
Gd (Gadolinium) Max. 0.1 ppb
Ge (Germanium) Max. 0.1 ppb
Hf (Hafnium) Max. 0.1 ppb
Hg (Mercury) Max. 1 ppb
Ho (Holmium) Max. 0.1 ppb
In (Indium) Max. 0.1 ppb
K (Potassium) Max. 1 ppb
La (Lanthanum) Max. 0.1 ppb
Li (Lithium) Max. 0.1 ppb
Lu (Lutetium) Max. 0.1 ppb
Mg (Magnesium) Max. 1 ppb
Mn (Manganese) Max. 0.1 ppb
Mo (Molybdenum) Max. 0.1 ppb
Na (Sodium) Max. 1 ppb
Nb (Niobium) Max. 0.1 ppb
Nd (Neodymium) Max. 0.1 ppb
Ni (Nickel) Max. 0.5 ppb
Pb (Lead) Max. 0.1 ppb
Pd (Palladium) Max. 0.20 ppb
Pr (Praseodymium) Max. 0.1 ppb
Pt (Platinum) Max. 0.20 ppb
Rb (Rubidium) Max. 0.1 ppb
Re (Rhenium) Max. 0.1 ppb
Rh (Rhodium) Max. 0.100 ppb
Ru (Ruthenium) Max. 0.100 ppb
Sb (Antimony) Max. 0.20 ppb
Sc (Scandium) Max. 0.100 ppb
Se (Selenium) Max. 1 ppb
Sm (Samario) Max. 0,100 ppb
Sn (Tin) Max. 0.500 ppb
Sr (Strontium) Max. 0.100 ppb
Tb (Terbium) Max. 0.100 ppb
Te (Tellurium) Max. 0.100 ppb
Th (Thorium) Max. 0.100 ppb
Ti (Titanium) Max. 1 ppb
Tl (Thallium) Max. 0.100 ppb
Tm (Thulium) Max. 0.100 ppb
U (Uranium) Max. 0.100 ppb
V (Vanadium) Max. 0.100 ppb
W (Tungsten) Max. 0.500 ppb
Y (Yttrium) Max. 0.100 ppb
Yb (Ytterbium) Max. 0.100 ppb
Zn (Zinc) Max. 1 ppb
Zr (Zirconium) Max. 0.100 ppb
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité