Eau, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
83880.290EA 348 EUR InStock
83880.290
Eau, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colouration (APHA) max. 10
Cl (Chloride) max. 1 ppb
PO4 (Phosphate) max. 1 ppb
SO4 (Sulphate) max. 1 ppb
Ag (Silver) max. 10 ppt
Al (Aluminium) max. 20 ppt
As (Arsenic) max. 10 ppt
Au (Gold) max. 10 ppt
B (Boron) max. 20 ppt
Ba (Barium) max. 10 ppt
Be (Beryllium) max. 10 ppt
Bi (Bismuth) max. 10 ppt
Ca (Calcium) max. 10 ppt
Cd (Cadmium) max. 10 ppt
Ce (Cerium) max. 10 ppt
Co (Cobalt) max. 10 ppt
Cr (Chromium) max. 10 ppt
Cs (Cesium) max. 10 ppt
Cu (Copper) max. 10 ppt
Dy (Dysprosium) max. 1 ppt
Er (erbium) max. 1 ppt
Eu (Europium) max. 1 ppt
Fe (Iron) max. 10 ppt
Ga (Gallium) max. 10 ppt
Gd (Gadolinium) max. 1 ppt
Ge (Germanium) max. 10 ppt
Hf (Hafnium) max. 1 ppt
Hg (Mercury) max. 20 ppt
Ho (Holmium) max. 1 ppt
In (Indium) max. 1 ppt
K (Potassium) max. 10 ppt
La (Lanthanum) max. 1 ppt
Li (Lithium) max. 10 ppt
Lu (Lutetium) max. 1 ppt
Mg (Magnesium) max. 10 ppt
Mn (Manganese) Max. 20 ppt
Mo (Molybdenum) max. 10 ppt
Na (Sodium) max. 10 ppt
Nb (Niobium) max. 10 ppt
Nd (Neodymium) max. 1 ppt
Ni (Nickel) max. 10 ppt
Pb (Lead) max. 10 ppt
Pd (Palladium) max. 10 ppt
Pr (Praseodymium) max. 10 ppt
Pt (Platinum) max. 10 ppt
Rb (Rubidium) max. 10 ppt
Re (Rhenium) max. 10 ppt
Rh (Rhodium) max. 10 ppt
Ru (Ruthenium) max. 10 ppt
Sb (Antimony) max. 10 ppt
Sc (Scandium) max. 10 ppt
Se (Selenium) max. 50 ppt
Sm (Samarium) max. 10 ppt
Sn (Tin) max. 10 ppt
Sr (Strontium) max. 10 ppt
Ta (Tantalum) max. 10 ppt
Tb (Terbium) max. 10 ppt
Te (Tellurium) max. 1 ppt
Th (Thorium) max. 1 ppt
Ti (Titanium) max. 10 ppt
Tl (Thallium) max. 10 ppt
Tm (Thulium) max. 10 ppt
U (Uranium) max. 1 ppt
V (Vanadium) max. 10 ppt
W (Tungsten) max. 10 ppt
Y (Yttrium) max. 1 ppt
Yb (Ytterbium) max. 10 ppt
Zn (Zinc) max. 10 ppt
Zr (Zirconium) max. 10 ppt
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité