Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥94.0%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
83886.290EA 210 EUR InStock
83886.290
Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥94.0%, TECHNICAL
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Point de fusion: 204…207 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ONU: 1325
ADR: 4.1 III
ATTEINDRE: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 94,0 %
Sodium chloride Max. 1.0 %
Sodium sulphate Max. 2.5 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité