Acétone ≥99.9%, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83960.320EA 114 EUR InStock
83960.320 83960.400
Acétone ≥99.9%, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0005 %
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/ml
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) Max. 5 ng/l
Water Max. 0.3 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..