Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether de pétrole, 40…60 °C, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

83965.320EA 156 EUR InStock
83965.320
Ether de pétrole, 40…60 °C, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Ether de pétrole


Point d'ébullition: 40…60 °C (1013 hPa)
Densité: 0.645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119474679-18
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling range (40-60°C)(1013hPa) (Vol %) Min. 90.0 V%
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Water Max. 0.01 %
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/l
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) Max. 5 ng/l

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité