Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Hexane ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane

Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

83991.320EA 92.7 EUR InStock
83991.320
n-Hexane ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
n-Hexane


Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94,3 °C
Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 95.0 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.01 %
Transmittance (200 nm) Min. 50 %
Transmittance (210 nm) Min. 70 %
Transmittance (220 nm) Min. 90 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
Transmittance (240 nm) Min. 99 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité