Hexane (mélange d'isomères), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83992.320EA 76.8 EUR InStock
83992.320
Hexane (mélange d'isomères), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Hexane (mélange d'isomères)
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 68…70 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 45.0 %
Acidity Max. 0.001 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.01 %
Transmittance (210 nm) Min. 60 %
Transmittance (220 nm) Min. 80 %
Transmittance (230 nm) Min. 95 %
Transmittance (240 nm) Min. 98 %
Transmittance (250 nm) Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité