Ruthenium standard for AAS, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
84033-100ML
84033-100MLEA 38.8 EUR InStock
84033-100ML
Ruthenium standard for AAS, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de ruthénium
Ruthenium standard solution may be used in the determination of ruthenium ions in uranium alloys using atomic absorption spectrophotometry.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ae6666921216796b31d4bb82dcc898a3bcbfc7f&vid=2ae6666921216796b31d4bb82dcc898a3bcbfc7f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité