Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnesia, tiges , Ø×H 2×140 mm, pour les perles de sel de phosphore

Fournisseur: VWR Chemicals

84109.0100EA 163 EUR InStock
84109.0100
Magnesia, tiges , Ø×H 2×140 mm, pour les perles de sel de phosphore
Magnesia
Magnesia rods are used for the detection of elements through characteristic flame colour and for reactions with borax and phosphoric salt pearls.


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Length about 14 cm
Diameter about 2 mm
Flame test Passes test
Pearl test Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité