Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroforme-D1 (99.8% D) + 0.03% TMS pour spectroscopie RMN

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

84111.0100EA 39 EUR InStock
84111.0100
Chloroforme-D1 (99.8% D) + 0.03% TMS pour spectroscopie RMN
Chloroforme-D1


Formule: CDCl₃
Point d'ébullition: 60.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64,1 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.01 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité