Méthanol-D4 (98% D) avec 0.03% TMS pour spectroscopie RMN
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
84116.0010EA 55.5 EUR InStock
84116.0010
Méthanol-D4 (98% D) avec 0.03% TMS pour spectroscopie RMN
Méthanol-D4
Formule: D₃COD
Point d'ébullition: 65.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044637
Numéro CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.03 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité