Bleu de bromothymol solution R3 Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
84118.180EA 82 EUR InStock
84118.180
Bleu de bromothymol solution R3 Reag. Ph. Eur.
Bleu de bromothymol
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité