Étalons de turbidité
Fournisseur: VWR Chemicals
84209.600EA 343 EUR InStock
84209.600
Étalons de turbidité
Étalons Étalons de turbidité
Ces étalons de turbidité, prêts à l'emploi ou en solutions mères de formazine, permettent aux utilisateurs de créer leurs propres étalons.
  • Ensemble d'étalons conçus pour une utilisation avec les turbidimètres TIR 200 et TIR210, pour une plage de mesure comprise entre 0,01 et 1100 NTU
  • Solution idéale pour les unités qui mesurent la lumière réfléchie à 90°, comme le stipule la norme EN ISO 7027
Certifications: ISO 7027
Information de livraison: Livrés dans un étui pratique.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité