Acide nitrique fumant ≥98% (par analyse titrimétrique), Purum p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
84392-500ML
84392-500MLEA 167 EUR InStock
84392-500ML
Acide nitrique fumant ≥98% (par analyse titrimétrique), Purum p.a.
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 86 °C
Point de fusion: -42 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2032
ADR: 8,I
ATTEINDRE: 01-2119487297-23
Merck Index: 13,06610
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 150 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité