Acide chlorhydrique fumant 37%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
84436-1L
84436-1LEA 52.3 EUR InStock
84436-1L
Acide chlorhydrique fumant 37%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 42 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -35 °C
Densité: 1.190 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Identity A complying
Identity B complying
Assay 35.0 - 39.0 %
Appearance of the solution complying
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 20 ppm
Free chlorine (Cl) Max. 4 ppm
Residual solvents complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité