Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique 25% Reag. Ph. Eur.

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

84514.360EA 59.3 EUR InStock
84514.360
Acide chlorhydrique 25% Reag. Ph. Eur.
Acide chlorhydrique


Formule: HCl
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119484862-27
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 25.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité