Acide sulfurique 1.25 mol/l (2.5 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Collection
Attention
84521.320EA 0 EUR InStock
84521.320
Acide sulfurique 1.25 mol/l (2.5 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité