Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
84522.320EA 77.8 EUR InStock
84522.320
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 47 - 51 %
Sodium carbonate Max. 0.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité