Dichlorométhane stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC préparative
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene) 20 ppm
84534.550EA 0 EUR InStock
84534.550
Dichlorométhane stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC préparative
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité