Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Antimousse silicone 30% composé actif, Snapsil RE20 utilisable pour le contrôle de la mousse dans des applications industrielles, chimiques, textiles et aqueuses

Fournisseur: VWR Chemicals

84538.290EA 114 EUR InStock
84538.290
Antimousse silicone 30% composé actif, Snapsil RE20 utilisable pour le contrôle de la mousse dans des applications industrielles, chimiques, textiles et aqueuses
Antimousse silicone


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Active matter content 29.0 - 33.0 %
Density (25/4) 0.950 - 1.100
pH (20°C) 5.0 - 9.0

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité