Huile silicone, 500 cSt
Fournisseur: VWR Chemicals
84539.290EA 166 EUR InStock
84539.290
Huile silicone, 500 cSt
Huile silicone
Densité: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 321 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132673
Numéro CAS: 68083-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Viscosity (25°C) 450 - 550 cSt
Volatile matter Max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité