N,N-Diméthylformamide ≥99.8% pour synthèse peptidique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
84571.320EA 96.2 EUR InStock
84571.320 84571.550
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% pour synthèse peptidique
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: −60.5 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57.5 °C (DIN 51755) (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Appearance Clear colourless liquid
Acidity Max. 0.001 %
Colour value Max. 10 APHA
Free amines Max. 0.001 %
Formaldehyde Max. 0.002 %
Residue on evaporation Max. 0.001 %
Water Max. 0.01 %
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité