N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.5% pour synthèse peptidique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
84572.320EA 166 EUR InStock
84572.320
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.5% pour synthèse peptidique
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
ATTEINDRE: 01-2119472430-46
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.5 %
Appearance Clear colourless liquid
Colour value Max. 10 APHA
Free amines Max. 0.001 %
Residue on evaporation Max. 0.002 %
Water Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité