Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
Dose for preparation of 1 litre of solution.
84596.600EA 19.7 EUR InStock
84596.600
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: >105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00998 - 0.01002 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité