Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium thiosulfate concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique

Fournisseur: VWR Chemicals

Dose for preparation of 1 litre of solution.

84598.600EA 11.1 EUR InStock
84598.600
Sodium thiosulfate concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Sodium thiosulfate


Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00998 - 0.01020 mol/l

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité