Propanol-2 ≥99.8%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
84706.320EA 73.8 EUR InStock
84706.320
Propanol-2 ≥99.8%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Propanol-2
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99.9 %
Solubility in water Passes test ACS
Acidity ≤ 0.0001 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0001 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Carbonyl compounds (as acetone) ≤ 20 ppm
Carbonyl compounds (as propionaldehyde) ≤ 20 ppm
Evaporation residue ≤ 5 ppm
Water ≤ 0.05 %
Absorbance (210 nm) ≤ 0.52
Absorbance (220 nm) ≤ 0.19
Absorbance (230 nm) ≤ 0.10
Absorbance (245 nm) ≤ 0.05
Absorbance (250 nm) ≤ 0.02
Absorbance (from 260 nm) ≤ 0.01
Transmittance (210 nm) ≥ 30 %
Transmittance (220 nm) ≥ 65 %
Transmittance (230 nm) ≥ 80 %
Transmittance (245 nm) ≥ 90 %
Transmittance (250 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 260 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1.0 ppb
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité