Butanol-1 ≥99.9%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84709.290EA 85 EUR InStock
84709.290
Butanol-1 ≥99.9%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Butanol-1
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Point d'ébullition: 117.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
ONU: 1120
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.9%
Water max. 0.03%
Evaporation residue max. 0.0002%
Fluorescence (as quinine at 254 nm) max. 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm) max. 1.0 ppb
Transmittance at 210 nm min. 25%
Transmittance at 220 nm min. 60%
Transmittance at 230 nm min. 70%
Transmittance at 240 nm min. 85%
Transmittance at 245 nm min. 90%
Transmittance at 270 nm min. 98%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité