1,4-Dioxanne ≥99.8% non stabilisé, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84715.290EA 182 EUR InStock
84715.290
1,4-Dioxanne ≥99.8% non stabilisé, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
1,4-Dioxanne
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 101.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11.8 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 0.02 %
Transmittance (270 nm) Min. 70 %
Transmittance (280 nm) Min. 85 %
Transmittance (290 nm) Min. 95 %
Transmittance (300 nm) Min. 97 %
Transmittance (310 nm) Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité