n-Heptane, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: high purity solvents
8472.2500EA 260.34 EUR InStock
8472.2500
n-Heptane, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
ONU: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 95.0 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité