Étalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l, 22 éléments dans acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
84790.180EA 403 EUR InStock
84790.180
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l, 22 éléments dans acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
22 éléments 100 mg/L: As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité