Étalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l, 9 éléments d ansacide chlorhydrique 10% ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
84792.180EA 1080 EUR InStock
84792.180
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l, 9 éléments d ansacide chlorhydrique 10% ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
9 éléments 100 mg/l: Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Os, Sn, Te
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité