Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 10 mg/l pour 36 éléments dans acide nitrique 2%, ARISTAR® pour ICP-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
84793.180EA 462 EUR InStock
84793.180
Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 10 mg/l pour 36 éléments dans acide nitrique 2%, ARISTAR® pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
36 éléments à 10 mg/l : Al, Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, V, Zn
Certifications: Conforme aux matériaux de référence standard NIST, produit et testé dans un laboratoire accrédité par le guide ISO 34/ISO17025
Information de livraison: Fourni avec certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité