Étalon de contrôle qualité multi-éléments 10 mg/l,12 éléments dans acide nitrique 2% / acide fluorhydrique < 0,1% ARISTAR® pour ICP-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
84794.180EA 311 EUR InStock
84794.180
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 10 mg/l,12 éléments dans acide nitrique 2% / acide fluorhydrique < 0,1% ARISTAR® pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
12 éléments à 10 mg/L: Hf, Ge, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr
12 éléments à 10 mg/l: Hf, Ge, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité