Étalons colorimétriques, Saybolt
Fournisseur: VWR Chemicals
84799.180EA 94.3 EUR InStock
84799.180 84799.260 84800.180 84800.260 84801.180 84801.260 84802.180 84802.260 84803.180 84803.260 84804.180 84804.260 84805.180 84805.260
Étalons colorimétriques, Saybolt
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Solutions colorimétriques prêtes à l'emploi, préparées par gravimétrie sur une base poids/poids.
  • Utilisation comme normes d'étalonnage et/ou de contrôle qualité
  • Conçues spécialement pour les méthodes analytiques ASTM, et produites dans le respect des normes ASTM D1500, D6045, D1209
  • Traçabilité du produit, certifiée par un laboratoire indépendant
  • Présentation en flacons de qualité supérieure, inviolables
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité