Étalons de spectroscopie UV pour bande passante
Fournisseur: VWR Chemicals
84833.180EA 219 EUR InStock
84833.180
Étalons de spectroscopie UV pour bande passante
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Étalons pour bande passante.
Conviennent aux applications de spectroscopie UV.
Conditionnement: Six cuvettes UV scellées durablement, ou flacon ambré de 100 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité