Bismuth (III) nitrate basique, AnalaR NORMAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
84838.180EA 69.3 EUR InStock
84838.180
Bismuth (III) nitrate basique, AnalaR NORMAPUR®
Bismuth (III) nitrate basique
Formule: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Densité: 4.928 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064844
Numéro CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as Bi) 71.0 - 74.0 %
Identification Passes test
Loss on drying (105°C) Max. 3 %
Substances not precipitated by ammonia Max. 1 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
Ag (Silver) Max. 25 ppm
Cu (Copper) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité