Chrome (III) chlorure hexahydraté 98-101%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
84839.260EA 60.2 EUR InStock
84839.260
Chrome (III) chlorure hexahydraté 98-101%, GPR RECTAPUR®
Chrome (III) chlorure hexahydraté
Formule: CrCl₃·6H₂O
Point de fusion: 85 °C
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149660
Numéro CAS: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02242
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98 - 101 %
Insolubility in water Max. 100 ppm
Substances not precipitated by NH4OH Max. 0.2 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité